AuftragsverfolgungKontakt
Schraubverschlüsse, PPCO, 13 mm | Avantor
Schraubverschlüsse, PPCO, 13 mm
Schraubverschlüsse, PPCO, 13 mm
Zertifikate
Schraubverschlüsse, PPCO, 13 mm
3 Varianten
Product Details & Documents
Identify samples quickly with micro packaging vial closures for 4,5 ml vials, offered in green, white or natural. Polypropylene polymer closures are ready to use and have no O-ring to fall out or contaminate contents.
  • RNase/DNase free (only sterile closures), non-cytotoxic and non-pyrogenic
Zertifizierung: Manufactured in compliance with ISO 13485:2003 quality requirements. Micro packaging vials and closures meet the requirements of 21CFR177.1520 for food and beverage use, USP Class VI.
Verpackung: Closures are bulk packed without vials, 500 per inner bag, 1000 per case.
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Technische Daten
  • Catalog No:
  • 215-1584
  • 215-1585
  • 215-1586
  • Umweltfreundlichkeit:
  • Umweltschonende Herstellung
  • Umweltschonende Herstellung
  • Umweltschonende Herstellung
  • Umweltzertifizierung:
  • NAR Certificate of Retirement
  • NAR Certificate of Retirement
  • NAR Certificate of Retirement
Technische Daten
Product Family Options
Produktinformationen
  • Verschluss-Farbe
    Verschlussgröße
    Steril
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Natur
    13 mm
    +
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 232.00
    SFr. 232.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 232.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    215-1584
    Umweltfreundlichkeit
    Umweltschonende Herstellung
    Umweltzertifizierung
    NAR Certificate of Retirement
  • Weiß
    13 mm
    +
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 232.00
    SFr. 232.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 232.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    215-1585
    Umweltfreundlichkeit
    Umweltschonende Herstellung
    Umweltzertifizierung
    NAR Certificate of Retirement
  • Grün
    13 mm
    +
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 232.00
    SFr. 232.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 232.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    215-1586
    Umweltfreundlichkeit
    Umweltschonende Herstellung
    Umweltzertifizierung
    NAR Certificate of Retirement