Lagerröhrchen, Nunc™
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Zertifikate
Über diesen Artikel
Hochreine PPCO-Röhrchen (Polypropylen-Copolymer), PE-Schraubverschluss. Ideal zum Zentrifugieren und Lagern von PCR-Reagenzien, Restriktionsenzymen und anderen diagnostischen und biochemischen Reagenzien oder Proben. Erhältlich in den Größen 0,5 und 2,0 ml mit mattem Beschriftungsfeld; außerdem bietet die 2,0-ml-Größe Graduierungen bei 0,5 und 1,0 ml.
- Auslaufsicherer Schraubverschluss auch ohne O-Ring
- Eine vollständige Drehung entfernt den Verschluss und ermöglicht so leichten Zugang zum Inhalt
Zentrifugierbar bis zu max. 13000×g.
Verwendung −40 bis +95 °C.
Verwendung -40 bis +95 °C
Zeitlich begrenztes Angebot
Ausgewählte Artikel unten sind derzeit im Angebot
Technische Daten
- Catalog No:
- 391-7589
- Environmentally Preferable:
- Umweltschonende Herstellung
- Umweltzertifizierung:
- NAR Certificate of Retirement