AuftragsverfolgungKontakt
Rückschlagventil
7 mm ID
  229-3591
Rückschlagventil
  229-3591
Rückschlagventil
Rückschlagventil
7 mm ID
SFr. 37.40
1 * 1 ST
DURAN®, Borosilikatglas, klar. Verhindern Druckabfall oder Rückfluss. Einfaches Modell, nicht zerlegbar.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
  • Mit konischen Enden zur sicheren Schlauchbefestigung
  • Schlauchgröße:
    7 mm ID