AuftragsverfolgungKontakt
Test tubes with Quickfit® ground sockets
Anbieter:   SciLabware
Test tubes with Quickfit® ground sockets
Anbieter:  SciLabware
Zertifikate
Test tubes with Quickfit® ground sockets
Test tubes with Quickfit® ground sockets
10 Varianten
Product Details & Documents
Pyrex® borosilicate glass.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Standard ground sockets.
 : Stoppers have to be ordered separately.
Product Family Options
Test tubes
Produktinformationen
  • Kapazität
    Länge
    Ext.Ø
    Hülse
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 5 ml
    100 mm
    14 mm
    10/19 NS
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 110.00 SFr.
    110.00 SFr.
    1 * 5 ST
       110.00 SFr.
  • 10 ml
    100 mm
    17 mm
    12/21 NS
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 110.00 SFr.
    110.00 SFr.
    1 * 5 ST
       110.00 SFr.
  • 11 ml
    100 mm
    19 mm
    14/23 NS
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 101.00 SFr.
    101.00 SFr.
    1 * 5 ST
       101.00 SFr.
  • 19 ml
    100 mm
    23 mm
    19/26 NS
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 120.00 SFr.
    120.00 SFr.
    1 * 5 ST
       120.00 SFr.
  • 15 ml
    125 mm
    19 mm
    14/23 NS
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 101.00 SFr.
    101.00 SFr.
    1 * 5 ST
       101.00 SFr.
  • 19 ml
    150 mm
    19 mm
    14/23 NS
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 103.00 SFr.
    103.00 SFr.
    1 * 5 ST
       103.00 SFr.
  • 31 ml
    150 mm
    23 mm
    19/26 NS
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 120.00 SFr.
    120.00 SFr.
    1 * 5 ST
       120.00 SFr.
  • 54 ml
    150 mm
    29 mm
    24/29 NS
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 135.00 SFr.
    135.00 SFr.
    1 * 5 ST
       135.00 SFr.
  • 75 ml
    200 mm
    29 mm
    24/29 NS
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 135.00 SFr.
    135.00 SFr.
    1 * 5 ST
       135.00 SFr.
  • 195 ml
    250 mm
    41 mm
    34/35 NS
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 189.00 SFr.
    189.00 SFr.
    1 * 5 ST
       189.00 SFr.
Stoppers
Produktinformationen
  • Katalognr.
    NS
    Typ
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 12/21
    Clear glass
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - 80.90 SFr.
    80.90 SFr.
    1 * 10 ST
       80.90 SFr.
Produktinformationen
  • Katalognr.
    NS
    Typ
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 19/26
    Klarglas
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 42.10 SFr.
    42.10 SFr.
    1 * 5 ST
       42.10 SFr.
Produktinformationen
  • Katalognr.
    NS
    Typ
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 29/32
    Klarglas
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 52.40 SFr.
    52.40 SFr.
    1 * 5 ST
       52.40 SFr.
Produktinformationen
  • Katalognr.
    NS
    Typ
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 45/40
    Klarglas
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 2 ST
    1 * 2 ST - 111.00 SFr.
    111.00 SFr.
    1 * 2 ST
       111.00 SFr.
Produktinformationen
  • Katalognr.
    NS
    Typ
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 10/19
    Klarglas
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 68.10 SFr.
    68.10 SFr.
    1 * 5 ST
       68.10 SFr.
Produktinformationen
  • Katalognr.
    NS
    Typ
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 14/23
    Klarglas
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 40.50 SFr.
    40.50 SFr.
    1 * 5 ST
       40.50 SFr.
Produktinformationen
  • Katalognr.
    NS
    Typ
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 24/29
    Klarglas
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 47.80 SFr.
    47.80 SFr.
    1 * 5 ST
       47.80 SFr.
Produktinformationen
  • Katalognr.
    NS
    Typ
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 34/45
    Klarglas
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 151.00 SFr.
    151.00 SFr.
    1 * 5 ST
       151.00 SFr.