Streifen mit 8 PCR-Röhrchen und angehängten Kappenstreifen
211-3264
: Brand
- Kapazität:0,2 ml
- Farbe:Klar
- Bezeichnung:Streifen mit 8 PCR-Gefäßen, mit anhängenden Deckelstreifen
- VE:125
PP. Acht verbundene 0,2 ml-Röhrchen mit anhängenden, gewölbten Kappen.
- Die anhängenden, gewölbten Kappen erleichtern die Verwendung mit einer Hand
- Frei von DNase, RNase und DNA
Farbe: Klar
Colour: Clear