Triple™ Trolley
Triple™ Trolley Transportwagen, 825×520 mm, Schwarz
Katalognr. 129-3721
Anbieter: Rubbermaid Commercial Products
Direkt zu
Product Details & Documents
Robuste Konstruktion aus PE-HD, kein Verformen und keine Korrosion. Platzsparend zusammenklappbar. Rutschfeste Ablagefläche mit Aussparungen ermöglichen größere Bewegungsfreiheit der Hände beim Beladen.
- Breite Räder für hohe Stabilität unabhängig von der Bodenbeschaffenheit
- Griff in 3 Positionen verstellbar, dadurch optimale Handhabung je nach Last
Tragkraft: 113 kg
Technische Daten
- Farbe:Schwarz
- Bezeichnung:Triple™ Trolley Transportwagen
- B×H:825×520 mm