Kraft-Kombizangen
Codice catalogo 238-5110
Nome del fornitore: KNIPEX WERKE
Specifiche
- Bezeichnung:Kraftseitenschneider, verchromt, Griffe sind mit Material aus mehreren Komponenten isoliert
- VE:1
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Hochwertiger Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet. Für härteste Beanspruchung. Kopf verchromt. Mit zweifarbig isolierten Mehrkomponenten-Hüllen. Isoliert bis 1000 V. Mit integrierter angeschmiedeter Gelenkachse.
- Mit Schneiden für weichen -, harten - und Pianodraht
- Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet
- Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz
Länge: 200 mm
Certifications: DIN ISO 5746. VDE-getestet