Beaker tongs, stainless steel
300 mm, 60 - 100 mm
Katalognr. 231-1009
Anbieter: BOCHEM
Direkt zu
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, anti-magnetisch und elektrolytisch poliert
- Spitzen mit Keramik isoliert
- Für Becher von 100 - 1500 ml
Technische Daten
- Länge:300 mm
- Spannbereich:60 - 100 mm