Probenzange
220 mm
Katalognr. 231-0155
Anbieter: BOCHEM
Direkt zu
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, antimagnetisch, elektrolytisch poliert.
- Korrosionsbeständig
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
Technische Daten
- Länge:220 mm