Dichtband, PTFE
Dichtband, 12,0 mm
Katalognr. 291-0041
Anbieter: Bohlender
Direkt zu
Product Details & Documents
Hergestellt aus PTFE zum Abdichten von Fugen und Schraubverbindungen. Stärke: 0,1 mm
- Temperaturbeständig bei −200 bis +250 °C
- Hohe Chemikalienbeständigkeit
Länge: 12,0 m
Farbe: Weiß
Technische Daten
- Breite:12,0 mm
- Bezeichnung:Dichtband