Stäbchen mittlere Größe, CleanFoam®
About this item
Thermisch gebundener Tupfer für Anwendungen mit hoher Saugfähigkeit, geringer Partikelbildung und gleichmäßiger Verteilung von Lösungsmitteln.
- Inhärente Weichheit und geringer Abrieb schützen empfindliche Komponenten
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging: im Reinraum verarbeitete Beutel-in-Beutel-Verpackung.
Caution: *Produkt(e) auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
1 Options Available Below
Product Details & Documents
Thermisch gebundener Tupfer für Anwendungen mit hoher Saugfähigkeit, geringer Partikelbildung und gleichmäßiger Verteilung von Lösungsmitteln.
- Inhärente Weichheit und geringer Abrieb schützen empfindliche Komponenten
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging: im Reinraum verarbeitete Beutel-in-Beutel-Verpackung.
Caution: *Produkt(e) auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Documents
TEXWTX712A_U_TDS_EN
Datasheet
Specifications for Product Family
Specifications
- Catalog No:
- TEXWTX712A_I
- TEXWTX712A
- Kopflänge:
- 26 mm
- 26 mm
- Kopfbreite:
- 13 mm
- 13 mm
- Stiellänge:
- 102 mm
- 102 mm
- Griffbreite:
- 5 mm
- 5 mm
Specifications
Product Family Options
Product Information
- BezeichnungStiel/KopfAvailabilityPrice
- Medium foam rectangular swabs, TX712APP/SchaumstoffDiscontinued-Specifications:
More
Specifications
Cat. No.TEXWTX712A_IModellKopflänge26 mmKopfbreite13 mmStiellänge102 mmGriffbreite5 mm - Mittlere rechteckige Schaumstoff-Tupfer, TX712APP/SchaumstoffLog in for availability1 * 10 STSFr. 432.00Specifications:Irregular VoltageNew Product
More
Specifications
Cat. No.TEXWTX712AModellKopflänge26 mmKopfbreite13 mmStiellänge102 mmGriffbreite5 mmIrregular VoltageNew Product