AuftragsverfolgungKontakt
Rührspatel | Avantor
Rührspatel
Spatel, PP, mit zwei Rührenden, 245 mm, 15 mm, Weiß
Katalognr. 441-0215
Anbieter:   Brand
Rührspatel
Katalognr. 441-0215
Anbieter:  Brand
Rührspatel
Rührspatel
Spatel, PP, mit zwei Rührenden, 245 mm, 15 mm, Weiß
Preis
SFr. 24.10
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
PP. Mit unterschiedlich gestalteten spatelförmigen Enden (~ 15 mm breit).
Technische Daten
  • Farbe:
    Weiß
  • Bezeichnung:
    Spatel, PP, mit zwei Rührenden
  • Länge:
    245 mm
  • Klingenbreite:
    15 mm