AuftragsverfolgungKontakt
Splash heads, sloping, Quickfit® | Avantor
Splash heads, sloping, Quickfit®
24/29 NS, 24/29 NS
Katalognr. BIBBSH7/43
Anbieter:   SciLabware
Splash heads, sloping, Quickfit®
Katalognr. BIBBSH7/43
Anbieter:  SciLabware
Splash heads, sloping, Quickfit®
Splash heads, sloping, Quickfit®
24/29 NS, 24/29 NS
Preis
SFr. 662.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 ST
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
Used in distillation assemblies to prevent raw liquid 'carrying over' from flask to condenser.
Technische Daten
  • Kernschliff zum Kühler:
    24/29 NS
  • Kernschliff zum Kolben:
    24/29 NS
  • Seq:
    06
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..