Folienschreiber, steril, Klerpack™
Effiziente und kostengünstige Option, die viel Zeit sparen kann. Es sind blaue oder schwarze Markierstifte erhältlich, um die Qualitätssicherungsanforderungen für fotokopierte Dokumente zu erfüllen. Sie verfügen über eine alkoholbeständige Beschriftung und Autoseal-Tinte.
- Polyethylenverpackung für leichtes Abwischen und effektives Sprühen und Wischen
- Geringeres Risiko einer erhöhten Gesamtkeimzahl
- Gammasterilisiert mit mindestens 25 kGy
: Doppelt verpackte Einheiten in einem dritten Beutel
Frequently Bought Together