Feuchtreinigungstücher für Schutzbrillen, uvex clear
111-8080
: UVEX
- Bezeichnung:Feuchtreinigungstücher
- VE:100
Silikonfreie, einzeln verpackte Feuchttücher.
- Für alle Sichtscheiben geeignet
- Kartonbox mit Aufhängelasche für Wandbefestigung
Silikonfreie, einzeln verpackte Feuchttücher.