ContactUsLinkComponent
Schutzbrillen, Bandido
Schutzbrillen, Bandido
Catalog # 111-0319
Supplier:  Bollé Safety
undefined
Schutzbrillen, Bandido
Catalog # 111-0319
Supplier:  Bollé Safety
Specifications
  • Typ:
    Anti-UV (2C-1,2), kratzfest, beschlagfrei
  • Farbe:
    Transparent
  • Verglasung:
    Clear PC
  • VE:
    1
Specifications
About this item
Widerstandsfähige Schutzbrille im modernen Design.
  • Rundum-Schutz
  • Integrierte Seitenschutzschilde
  • ESP-Beschichtung der Linsen verringert die Reflektion und die negativen Auswirkungen von Blaulicht (nur ESP-Modell)
Gewicht: 28 g
EN 166, (EN 169, EN 170, EN 172)
Certifications: EN 166, (EN 169, EN 170, EN 172)