Überbrille, uvex 9161
Catalog # 111-8030
Anbieter: UVEX
Technische Daten
- Typ:Anti-UV (2-1,2), kratzfest
- Farbe:Blau/schwarz
- Verglasung:Clear PC
- VE:1
Technische Daten
Über diesen Artikel
Überbrillen (OTG) mit uneingeschränktem seitlichen Sichtfeld können über den meisten Korrekturbrillen getragen werden.
- Indirekte Belüftung
- Bügellänge in vier Stufen anpassbar
- Gepolsterte Bügelenden garantieren ausgezeicheten, druckfreien Sitz
- Durch spezielle Optidur-NHC-Beschichtung extrem kratzfest und beständig gegen Chemikalien
Gewicht: 56 g
EN 166-168, EN 170; 1F
Certifications: EN 166, EN 170; 1F