AuftragsverfolgungKontakt
Dosierspatel
190 mm, 50 mm, 12 mm
Katalognr. 231-1289
Anbieter:   BOCHEM
Dosierspatel
Katalognr. 231-1289
Anbieter:  BOCHEM
Dosierspatel
Dosierspatel
190 mm, 50 mm, 12 mm
Preis
SFr. 24.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel, plastic shaft. A toothed wheel is turned by a finger making the spatula blade vibrate. This action allows for accurate adding of material.
Technische Daten
  • Länge:
    190 mm
  • Klingenbreite:
    12 mm
  • Spitzenlänge:
    50 mm