Mikrospatel-Set
Satz mit 4 Mikrospateln, 150 mm, 45 mm, 3/4/5/6 mm
N° de catalogue 231-0195
Fournisseur: RSG
Aller à
Product Details & Documents
Edelstahl. Set bestehend aus 4 Mikrospateln mit schwarzen Kunststoffgriffen.
- Enthält Spatel mit vier verschiedenen Breiten (3, 4, 5, 6 mm)
- Blattlänge 45 mm
Spécifications
- Bezeichnung:Satz mit 4 Mikrospateln
- Länge:150 mm
- Klingenbreite:3/4/5/6 mm
- Spitzenlänge:45 mm