AuftragsverfolgungKontakt
Schmelzlöffel | Avantor
Schmelzlöffel
275 mm
Katalognr. 231-1390
Anbieter:   USBECK Laborgeräte
Schmelzlöffel
Katalognr. 231-1390
Schmelzlöffel
Schmelzlöffel
275 mm
Preis
8.40 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stahl mit Holzgriff.
Ø 75 mm
Technische Daten
  • Länge:
    275 mm