Klebefolie für Mikrotiterplatten
Katalognr. 732-0065
Anbieter: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
Technische Daten
- Bezeichnung:Adhesive plate seal
- Environmentally Preferable:
- VE:100
Technische Daten
Über diesen Artikel
Für Langzeit- und Kurzzeitlagerung von Proben in Mikrotiterplatten und Abdichtung durchstochener Folien.
- Streifen ohne Klebebeschichtung zur einfachen Entfernung der Folie
- Temperaturbereich −40 bis +80 °C
- Durchstechbar