Mikroröhrchen-Racks
Mikroröhrchengestell, Weiß, 20, 1,5 ml, 210×90×49 mm
Katalognr. 211-2921
Anbieter: KARTELL
Direkt zu
Product Details & Documents
PP, weiß, für 20×1,5-ml-Reaktionsgefäße.
- Nummerierte Positionen zur einfachen Probenidentifizierung
- Optionale Halterungen ermöglichen die Verbindung mehrerer Racks
- Zwei Ebenen zur einfachen Organisation
Zertifizierung:
Bestellinformationen:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Technische Daten
- Für Röhrchen:1,5 ml
- Anz. Bohrungen:20
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:Mikroröhrchengestell
- B×T×H:210×90×49 mm
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis