Gestell für Reaktionsgefäße
Catalog # 211-2629
Anbieter: Brand
Technische Daten
- Für Röhrchen:1,5 ml
- Anz. Bohrungen:20
- Farbe:Grau
- B×T×H:210×70×37 mm
- VE:1
Technische Daten
Über diesen Artikel
PP, autoklavierbar.
- Für 20 Reaktionsgefäße
- Numerierte Stellplätze für einfache Probenidentfikation