Gestelle für Reaktionsgefäße
Catalog # 211-7301
Anbieter: HEATHROW
Technische Daten
- Für Röhrchen:0,2/0,5/1,5/2,0 ml
- Anz. Bohrungen:18
- Farbe:Blau
- B×T×H:Ø 82×60 mm
- VE:5
Technische Daten
Über diesen Artikel
Polyschaum
- Für Reaktionsgefäße in verschiedene Größen
- Dauerhaft schwimmfähig im Wasserbad
- Einfaches Handling durch integrierten Griff