Gestell für Zentrifugenflaschen, Poxygrid®, SP-Bel-Art
525-9111
- Für Röhrchen:250 ml
- Anz. Bohrungen:6
- Farbe:Blau
- B×T×H:205×135×102 mm
- VE:1
Epoxy-beschichteter Stahldraht, autoklavierbar.
- Sowohl für flache als auch für konische Zentrifugenflaschen geeignet
- Untere Schienen halten die Spitze der konischen Flasche
Bohrung Ø: 60 mm