Pipettenspitzen, EasyLoad®-System
Anbieter: Greiner Bio-One
Zertifikate
Über diesen Artikel
EasyLoad® ist ein einfaches, schnelles und platzsparendes Nachfüllsystem für Mikropipettenspitzen.
- Graduierte Spitzen, steril oder unsteril
- EasyLoad®-Racks sind autoklavierbar
- Spitzen und Racks sind wiederverwendbar
Ordering information: EasyLoad® 200-System auch in Starter-Kit erhältlich.
Frequently Bought Together