Pipettenständer
Pipettenständer, PP, 200×75×150 mm
612-1812
: KARTELL
Ständer aus PP, für 16 Pipetten.
- Für 8 Pipetten Ø <10 mm und 8 Pipetten Ø <15 mm
- Fuß ist mit kleinen Ablauflöchern versehen
W×D×H: 200×75×150 mm
- Bezeichnung:Pipettenständer, PP
- B×T×H:200×75×150 mm