ContactUsLinkComponent
Pipetten-Halterung mit Magnethaltern
Catalog # 612-2994
Supplier:  HEATHROW
undefined
Pipetten-Halterung mit Magnethaltern
Catalog # 612-2994
Supplier:  HEATHROW
Specifications
  • Farbe:
    Blau
  • Bezeichnung:
    Pipettenständer mit Magnethaltern
  • B×T×H:
    85×290×410 mm
  • Environmentally Preferable:
  • VE:
    1
Specifications
About this item
Pipettenständer aus blauem ABS-Kunststoff.
  • Passend für Mess- und Gewebekulturpipetten von 0,1 bis 25 ml
  • Das Gestell mit Magneten an allen vier Ecken kann an Kühl- oder Metallschränken angebracht werden
  • Mit vier Fächern zur Aufbewahrung von Voll- und Messpipetten sowie serologischen Pipetten
W×D×H: 85×290×410 mm
Ordering information: Lieferung inklusive zwei Halterungen für Pipettierbälle, Pipettierhelfer oder Pipettierzubehör.