Moppwischtuchhalter, steril, Klercide™
Supplier: ECOLAB CONTAMINATION CONTROL
Certificates
About this item
Das wasserlose System erlaubt eine einfache Reinigung von Wänden, Böden und Decken mithilfe von sterilen, mit entweder 70% vergälltem Ethanol (IMS), Klerclean-CR neutralem Reinigungsmittel oder Klercide-CR Bioziden imprägnierten Wischtüchern.
- Erspart ein Eimersystem und die zur Konzentratmischung nötige Zeit
- Umweltfreundliche Entsorgung
- Autoklavierbar
Caution: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Frequently Bought Together