Isolator- und LAF-Reinigungswerkzeug, Klercide™
Leichter Rahmen, der ideal ist, um in die Ecken von Isolatoren und Laminar-Flow-Werkbänken zu gelangen. Aus Edelstahl 316 und vollständig autoklavierbar. Entwickelt für die Verwendung mit sterilen Einweg-Reinigungspads, die gammabestrahlt und doppelt verpackt geliefert werden.
- Verwendet sterile Einwegabdeckungen aus 100 % Polyester oder partikelarmem Material
- Nachweislich erhebliche Verbesserung der Umweltergebnisse
- Per Gammabestrahlung sterilisiert und doppelt verpackte Auslieferung
- Vollständig autoklavierbar
Standardwerkzeug mit 600 mm Reichweite. Es ist autoklavierbare Griffverlängerung verfügbar, mit welcher die Reichweite um 300 mm erhöht wird. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Details.
Frequently Bought Together