Moppsysteme, mit zwei und drei Eimern, Klercide™
Supplier: ECOLAB CONTAMINATION CONTROL
Certificates
About this item
Bestehend aus Wagen, Presse und Mopprahmen aus Edelstahl, Eimern aus Kunststoff, zur Verwendung mit Klercide™-Flachmopphaltern, ausziehbarem Stiel und sterilen Einwegmopps. Stiellänge einstellbar von 1000 mm bis 1500 mm
- Vollständig autoklavierbar
- Desinfektionsmittel und neutrale Reinigungsmittel müssen mit Wasser geeigneter Qualität verdünnt werden
Frequently Bought Together