PCR Platten, 384-Well, Thermo-Fast® 384 Mark II
Catalog # 732-4912
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Specifications
- Anz. Wells:384
- Profil:Standard
- Standring:Vollrand
- Farbe der Wells:Klar
- VE:100
- Wellvolumen:0,04 ml
Specifications
About this item
Diese Thermo-Fast® 384 PCR-Gefäßplatte ist aus PP geformt, das die Anhaftung der Proben an den Gefäßwänden erschwert. Durch das vergrößerte Fassungsvermögen können weitergehende Verfahren, wie Extraktion von Enzymen oder Ethanol-Fällung direkt in den Vertiefungen durchgeführt werden. Kompatibel mit allen führenden 384 Well Block-Thermocyclern.
- Breiter und stabiler Rand für Kompatibilität mit automatischen Systemen
- 8 Löcher im Seitenrand erleichtern die Positionierung der Platte und das Abnehmen vom Thermocycler-Block
- Abgeschrägte Ecke für bessere Orientierung
- Zertifiziert frei von DNase, RNase und human DNA
Gesamtvolumen: 55 µl
Arbeitsvolumen: 40 µl