Verschlussmatten für 1,0 ml DeepWell™ Platten, Nunc™
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Certificates
About this item
EVA. Zum Verschließen von PP- und PS-Platten.
- Wirksame Abdichtung bei minimaler Auswölbung in jedem Well
- Schutz vor Verdampfung und Staub
Specifications
- Catalog No:
- 732-2676
- Environmentally Preferable:
- Umweltschonende Herstellung
- Umweltzertifizierung:
- ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)