ContactUsLinkComponent
Deep-Well-Aufbewahrungsplatten, 96 Wells, 2,2 ml, Mark II
  732-4910
   Umweltschonende Herstellung
undefined
Deep-Well-Aufbewahrungsplatten, 96 Wells, 2,2 ml, Mark II
  732-4910
   Umweltschonende Herstellung
  • Farbe:
    Natur
  • Bezeichnung:
    Aufbewahrungsplatte, 2,2 ml, Mark II
  • Environmentally Preferable:
    Umweltschonende Herstellung
  • Umweltzertifizierung:
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • VE:
    50
PP. 96-Well-Platten mit runden Wells zur Lagerung und für Screening-Anwendungen.
  • 2,2-ml-Arbeitsvolumen bei Abdichtung mit Klebefolie oder Heißversiegelung oder 1,8 ml bei Versiegelung mit Verschlussmatten mit 96 Noppen
  • Konischer Well-Boden zur einfachen Probenentnahme
  • Erhöhter Rand mit Stütz- und Setzring
Farbe: Natur.
Colour: Natural