AuftragsverfolgungKontakt
OmniTrays, Nunclon™Δ | Avantor
OmniTrays, Nunclon™Δ
OmniTray, 84 cm², 90 ml
Katalognr. 732-2602
OmniTrays, Nunclon™Δ
Katalognr. 732-2602
OmniTrays, Nunclon™Δ
OmniTrays, Nunclon™Δ
OmniTray, 84 cm², 90 ml
Preis
SFr. 730.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 60 ST
Product Details & Documents
PS, steril, OmniTrays mit Deckel sind ideal für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet.
  • Durch Standard-Mikrotiterplattenformat mit Aussparungen an den Ecken für Robotersysteme geeignet
  • Durch zertifizierte Oberflächenbehandlung optimale Bedingungen für Zellwachstum und -haftung
Wachstumsfläche: 84 cm²
L×B (extern) 128×86 mm
Technische Daten
  • Empf. Arbeitsvolumen:
    90 ml
  • Bezeichnung:
    OmniTray
  • Kulturfläche:
    84 cm²
  • Cat. No.:
    732-2602
  • Umweltzertifizierung:
    NAR Certificate of Retirement
  • Umweltfreundlichkeit:
    Umweltschonende Herstellung