AuftragsverfolgungKontakt
Measuring Cylinders | Avantor
Measuring Cylinders
Anbieter:   SciLabware
Measuring Cylinders
Anbieter:  SciLabware
Zertifikate
Measuring Cylinders
9 Varianten
Product Details & Documents
Borosilicate glass, tall form, class B.
  • With spout
  • Graduations in high contrast white enamel
  • Hexagonal bases on cylinders above 5 ml for greater stability
Zertifizierung: BS 604, ISO 4788, DIN 12 680
Product Family Options
Produktinformationen
  • Kapazität
    Teilung
    Höhe
    Toleranz
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 25 ml
    0,5 ml
    170 mm
    0,5 ± ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 2 ST
    1 * 2 ST - SFr. 29.50
    SFr. 29.50
    1 * 2 ST
       SFr. 29.50
  • 2000 ml
    20 ml
    570 mm
    20 ± ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 127.00
    SFr. 127.00
    1 * 1 ST
       SFr. 127.00
  • 10 ml
    0,2 ml
    140 mm
    0,2 ± ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 2 ST
    1 * 2 ST - SFr. 25.90
    SFr. 25.90
    1 * 2 ST
       SFr. 25.90
  • 50 ml
    1 ml
    200 mm
    1 ± ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 2 ST
    1 * 2 ST - SFr. 28.50
    SFr. 28.50
    1 * 2 ST
       SFr. 28.50
  • 100 ml
    1 ml
    260 mm
    1 ± ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 2 ST
    1 * 2 ST - SFr. 30.50
    SFr. 30.50
    1 * 2 ST
       SFr. 30.50
  • 250 ml
    2 ml
    335 mm
    2 ± ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 2 ST
    1 * 2 ST - SFr. 47.80
    SFr. 47.80
    1 * 2 ST
       SFr. 47.80
  • 500 ml
    5 ml
    390 mm
    5 ± ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 2 ST
    1 * 2 ST - SFr. 78.80
    SFr. 78.80
    1 * 2 ST
       SFr. 78.80
  • 1000 ml
    10 ml
    470 mm
    10 ± ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 2 ST
    1 * 2 ST - SFr. 104.00
    SFr. 104.00
    1 * 2 ST
       SFr. 104.00
  • 5 ml
    0,1 ml
    115 mm
    0,1 ± ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 182.00
    SFr. 182.00
    1 * 10 ST
       SFr. 182.00