ContactUsLinkComponent
Messzylinder, hohe Form, Klasse B, Borosilikatglas, SILBERBRAND
Catalog # 612-0851
Supplier:  Brand
undefined
Messzylinder, hohe Form, Klasse B, Borosilikatglas, SILBERBRAND
Catalog # 612-0851
Supplier:  Brand
Specifications
  • Kapazität:
    500 ml
  • Höhe:
    365 mm
  • Seq:
    09
  • Teilung:
    5 ml
  • VE:
    2
  • Toleranz:
    4 ± ml
Specifications
About this item
Borosilikatglas 3.3, hohe Form, Klasse B.
  • Auf Einguss justiert (TC, In)
  • Sechskantfuß, Ausguss
  • Kurze Graduierungen
  • Graduierung und Beschriftung in kontrastreicher weißer Emailfarbe
DIN EN ISO 4788
Certifications: DIN EN ISO 4788.
Accessories information:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution: