ASPIN-Präzisionszylinder, hohe Form, Klasse A, Borosilikatglas
Supplier: BDH Prolabo
Certificates
About this item
Borosilikatglas, hohe Form, graduiert, Konformitätsbescheinigung.
- Ausguss, Sechskantfuß
- Detaillierte Skala in permanenter, grüner Emailfarbe
- Ringmarken alle fünf oder zehn Schritte
Die ASPIN-Garantie gewährleistet höchste Präzision.
ISO 4788, DIN 12 680-2, AFNOR NF B 35 302
Certifications: ISO 4788, DIN 12 680-2, AFNOR NF B 35 302
Frequently Bought Together