AuftragsverfolgungKontakt
Labels for Minimark printer, type B-595
Anbieter:   Brady
Labels for Minimark printer, type B-595
Anbieter:  Brady
Zertifikate
Labels for Minimark printer, type B-595
Labels for Minimark printer, type B-595
29 Varianten
Product Details & Documents
These indoor/outdoor labeling tapes are made of vinyl film with permanent acrylic adhesive.
  • Sticks to highly textured surfaces
  • Adheres to difficult low surface energy items
  • 8 to 10 year outdoor durability
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Typ
    Modell
    Material
    Klebstoff
    Farbe
    Druckermodell
    Abmessungen
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Label printer tapes
    B-595
    MINIMARK BLACK 57MM
    Vinyl
    Permanent, Acryl
    Schwarz
    MiniMark™
    13 mm × 30,48 m
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 289.00
    SFr. 289.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 289.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    BRDY113215
  • Label printer tapes
    B-595
    MINIMARK WHITE 29MM
    Vinyl
    Permanent, Acryl
    Weiß
    MiniMark™
    29 mm × 30,48 m
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 385.00
    SFr. 385.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 385.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    BRDY113185
  • Label printer tapes
    B-595
    MINIMARK YELLOW 29MM
    Vinyl
    Permanent, Acryl
    Gelb
    MiniMark™
    29 mm × 30,48 m
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 385.00
    SFr. 385.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 385.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    BRDY113194
  • Label printer tapes
    B-595
    MINIMARK RED 29MM
    Vinyl
    Permanent, Acryl
    Rot
    MiniMark™
    29 mm × 30,48 m
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 385.00
    SFr. 385.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 385.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    BRDY113198
  • Label printer tapes
    B-595
    MINIMARK ORANGE 29MM
    Vinyl
    Permanent, Acryl
    Orange
    MiniMark™
    29 mm × 30,48 m
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 385.00
    SFr. 385.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 385.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    BRDY113202
  • Label printer tapes
    B-595
    MINIMARK GREEN 29MM
    Vinyl
    Permanent, Acryl
    Grün
    MiniMark™
    29 mm × 30,48 m
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 385.00
    SFr. 385.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 385.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    BRDY113206
  • Label printer tapes
    B-595
    MINIMARK BLUE 29MM
    Vinyl
    Permanent, Acryl
    Blau
    MiniMark™
    29 mm × 30,48 m
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 385.00
    SFr. 385.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 385.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    BRDY113210
  • Label printer tape
    B-595
    MINIMARK PURPLE 100MM
    Vinyl
    Permanent, Acryl
    Lila
    MiniMark™
    29 mm × 30,48 m
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 385.00
    SFr. 385.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 385.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    BRDY115751
  • Label printer tape
    B-595
    MINIMARK GREY 29MM
    Vinyl
    Permanent, Acryl
    Grau
    MiniMark™
    29 mm × 30,48 m
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 385.00
    SFr. 385.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 385.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    BRDY115753
  • Label printer tape
    B-595
    MINIMARK BROWN 29MM
    Vinyl
    Permanent, Acryl
    Braun
    MiniMark™
    29 mm × 30,48 m
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 385.00
    SFr. 385.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 385.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    BRDY115761
  • Label printer tapes
    B-595
    MINIMARK WHITE 57MM
    Vinyl
    Permanent, Acryl
    Weiß
    MiniMark™
    57 mm × 30,48 m
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 481.00
    SFr. 481.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 481.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    BRDY113184
  • Label printer tapes
    B-595
    MINIMARK YELLOW 57MM
    Vinyl
    Permanent, Acryl
    Gelb
    MiniMark™
    57 mm × 30,48 m
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 481.00
    SFr. 481.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 481.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    BRDY113193
  • Label printer tapes
    B-595
    MINIMARK RED 57MM
    Vinyl
    Permanent, Acryl
    Rot
    MiniMark™
    57 mm × 30,48 m
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 481.00
    SFr. 481.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 481.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    BRDY113197
  • Label printer tapes
    B-595
    MINIMARK ORANGE 57MM
    Vinyl
    Permanent, Acryl
    Orange
    MiniMark™
    57 mm × 30,48 m
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 481.00
    SFr. 481.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 481.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    BRDY113201
  • Label printer tapes
    B-595
    MINIMARK GREEN 57MM
    Vinyl
    Permanent, Acryl
    Grün
    MiniMark™
    57 mm × 30,48 m
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 481.00
    SFr. 481.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 481.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    BRDY113205
  • Label printer tapes
    B-595
    MINIMARK BLUE 57MM
    Vinyl
    Permanent, Acryl
    Blau
    MiniMark™
    57 mm × 30,48 m
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 481.00
    SFr. 481.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 481.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    BRDY113209
  • Label printer tapes
    B-595
    MINIMARK PURPLE 100MM
    Vinyl
    Permanent, Acryl
    Lila
    MiniMark™
    57 mm × 30,48 m
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 481.00
    SFr. 481.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 481.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    BRDY113217
  • Label printer tapes
    B-595
    MINIMARK GREY 29MM
    Vinyl
    Permanent, Acryl
    Grau
    MiniMark™
    57 mm × 30,48 m
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 481.00
    SFr. 481.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 481.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    BRDY113219
  • Label printer tape
    B-595
    MINIMARK BROWN 57MM
    Vinyl
    Permanent, Acryl
    Braun
    MiniMark™
    57 mm × 30,48 m
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 481.00
    SFr. 481.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 481.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    BRDY115760
  • Label printer tapes
    B-595
    MINIMARK WHITE 100MM
    Vinyl
    Permanent, Acryl
    Weiß
    MiniMark™
    101 mm × 30,48 m
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 673.00
    SFr. 673.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 673.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    BRDY113182
  • Vinyl-Endlosetiketten
    B-595
    MINIMARK CLEAR 100MM
    Vinyl
    Permanent, Acryl
    Klar
    MiniMark™
    101 mm × 30,48 m
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 673.00
    SFr. 673.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 673.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    811-0179
  • Label printer tapes
    B-595
    MINIMARK YELLOW 100MM
    Vinyl
    Permanent, Acryl
    Gelb
    MiniMark™
    101 mm × 30,48 m
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 673.00
    SFr. 673.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 673.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    BRDY113191
  • Label printer tapes
    B-595
    MINIMARK RED 100MM
    Vinyl
    Permanent, Acryl
    Rot
    MiniMark™
    101 mm × 30,48 m
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 673.00
    SFr. 673.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 673.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    BRDY113196
  • Label printer tapes
    B-595
    MINIMARK ORANGE 100MM
    Vinyl
    Permanent, Acryl
    Orange
    MiniMark™
    101 mm × 30,48 m
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 673.00
    SFr. 673.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 673.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    BRDY113200
  • Label printer tapes
    B-595
    MINIMARK GREEN 100MM
    Vinyl
    Permanent, Acryl
    Grün
    MiniMark™
    101 mm × 30,48 m
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 673.00
    SFr. 673.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 673.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    BRDY113204
  • Label printer tapes
    B-595
    MINIMARK BLUE 100MM
    Vinyl
    Permanent, Acryl
    Blau
    MiniMark™
    101 mm × 30,48 m
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 673.00
    SFr. 673.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 673.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    BRDY113208
  • Label printer tapes
    B-595
    MINIMARK BLACK 100MM
    Vinyl
    Permanent, Acryl
    Schwarz
    MiniMark™
    101 mm × 30,48 m
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 673.00
    SFr. 673.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 673.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    BRDY113212
  • Label printer tapes
    B-595
    MINIMARK PURPLE 29MM
    Vinyl
    Permanent, Acryl
    Lila
    MiniMark™
    101 mm × 30,48 m
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 673.00
    SFr. 673.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 673.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    BRDY113216
  • Label printer tapes
    B-595
    MINIMARK GREY 57MM
    Vinyl
    Permanent, Acryl
    Grau
    MiniMark™
    101 mm × 30,48 m
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 673.00
    SFr. 673.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 673.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    BRDY113218