Färbezylinder gem. Hellendahl
Färbeküvette, nach Hellendahl, 57×57×90 mm
Catalog # 631-9130
Supplier: KARTELL
Jump to:
Product Details & Documents
PMP (TPX), klar.
- Extension and cover
Färbeküvette nach Hellendahl für 16 Standard-Objektträger 76×26 mm (je zwei Rücken an Rücken).
Specifications
- Bezeichnung:Färbeküvette, nach Hellendahl
- B×T×H:57×57×90 mm