Mikro-Gewebehomogenisatoren mit Schraubkappe
Katalognr. 432-5002
Anbieter: DWK Life Sciences
Technische Daten
- Kapazität:0,5 ml
- Bezeichnung:Mühle mit Schraubverschluss
- Gesamtlänge:115 mm
- VE:2
- Ø-A×L:13×37 mm
Technische Daten
Über diesen Artikel
Glasröhrchen aus Borosilikat, PTFE-Pistill mit Edelstahlgriff.
13-425 GPI Gewindeoberfläche, Deckel mit offener Oberseite und eine Gummifütterung mit PTFE-Überzug.
Wheaton 33-Grad extrahierbares Borosilikatglas (erfüllt die ASTM Typ I Klasse A und USP Typ I Standards).
Spaltbreite zwischen Pistille und Mörser 0,05 bis 0,15 mm