Specifications
- Handschuhgröße:XL
- Verpackt:10 Beutel, jeweils 100 Stück
- Beidseitig tragbar / handspezifisch:Beidseitig tragbar
- Einweg / wiederverwendbar:Einweg
- Gepudert/ungepudert:Ungepudert
- Farbe:Natur
- Länge:300 mm
- Seq:04
- Environmentally Preferable:
- EN Standard:EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)
- Stulpenart:Rollrand
- Reinraumklasse:1/ISO 3
- Fingerdicke:0,22 mm
- Stärke - Handfläche:0,20 mm
- Stärke - Stulpe:0,15 mm
- VE:1.000
Specifications
About this item
Beidseitig tragbare Handschuhe mit schmal zusammenlaufenden Rollrandmanschetten für einfacheres Anziehen und optimalen Abschluss mit der Kleidung.
- Unsteril, ungepudert, strukturierte Oberfläche
- Mehrfach in ultrareinem, entionisierten Wasser gewaschen, um die Menge der Partikel und extrahierbaren Substanzen zuverlässig zu reduzieren
- Ausgezeichnete Nass- und Trockengriffigkeit ohne Einbußen beim Tastgefühl
Geeignet für Reinräume der Partikelreinheitsklassen 1, ISO 3 bzw. M1.5.
Length: 300 mm
Thickness: 0,20 mm (palm)
Colour: Natural
Certifications: PPE Cat III (EU) 2016/425; EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS); AQL 1.5
Packaging: Verpackt in Polyethylen-Doppelbeuteln zur Gewährleistung der Reinheit.