Halter für Scheidetrichter
für 1 Scheidetrichter über 75 mm ∅
527-1999
: KARTELL
PP.
Klemme passt auf Stäbe mit Ø 8 bis 14 mm.
Nicht für Trichter mit einem Ø unter 75 mm.
- Bezeichnung:für 1 Scheidetrichter über 75 mm ∅
PP.
Klemme passt auf Stäbe mit Ø 8 bis 14 mm.
Nicht für Trichter mit einem Ø unter 75 mm.