ContactUsLinkComponent
Filtriertrichter, parabolisch
Catalog # 516-8930
undefined
Filtriertrichter, parabolisch
Catalog # 516-8930
Specifications
  • Kapazität:
    1000 ml
  • Material:
    Edelstahl
  • VE:
    1
  • Für Filter-Ø:
    47 mm
Specifications
About this item
Edelstahl, autoklavierbar.
Zur Vakuumfiltration großer Volumina von mikrobiologischen Proben, Ölen und Lösemitteln. Dichter Bajonett-Drehverschluss ohne O-Ring.
Filterfläche: 9,6 cm².
Ø×L gesamt: 137×221 mm
Caution: Hinweis: Nicht geeignet zur Verwendung mit flüchtigen Flüssigkeiten oder hochreinen Kraftstoffen, da Explosionsgefahr durch statische Entladungen besteht.