Messkolben, Klasse A
1000 ml, 24/29, 0,40 ± ml
Katalognr. 612-3807
Anbieter: VITLAB
Direkt zu
Product Details & Documents
PMP (TPX®), transparent, mit NS-Stopfen aus PP.
- Mit individuell auf ‘In’ justierter Ringmarke
- Mit aufgedruckter Chargennummer
- Mit Chargenzertifikat
DIN EN ISO 1042
Certifications: DIN EN ISO 1042
Technische Daten
- NS:24/29
- Kapazität:1000 ml
- Seq:06
- Toleranz:0,40 ± ml