Easy Pressure-Spritzenfilterhalter
Catalog # 516-8942
Supplier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Specifications
- Für Ø:25 mm
- Typ:Easy pressure
- Kapazität:10 - 100 ml
- Seq:02
- Max. Betriebstemperatur:85 °C (in air), 66 °C (in water)
- Max. operating pressure:2,8 bar
- Abmessungen:3,5×2,7 mm
- Filterfläche:3,7 cm²
- Ein-/Auslass Verbindungen:Female Luer/male slip Luer
- VE:6
Specifications
About this item
Zur Partikelfiltration kleiner Volumina (10 bis 100 ml) unter Verwendung einer Spritze als Endfilter in Gasfiltrationssystemen.
Basisteil: Delrin® (Acetalharz), Stützsieb: Edelstahl, O-Ring: Viton®.