Vivaclear Zentrifugalfilter
Catalog # 516-0156
Supplier: Sartorius
Specifications
- Porengröße:0,80 µm
- VE:100
Specifications
About this item
Vivaclear Zentrifugal-Filter sind Einwegfilter für die schnelle und zuverlässige Klärung/Filtration von biologischen Proben im Bereich von 100 bis 500 µl. Sie können in Festwinkelrotoren für 2,2 ml Röhrchen verwendet werden.
- Polyethersulfon-Membran mit hohem Fluss
- Niedriges Totvolumen (<5 µl)
- Schnelle und reproduzierbare Ergebnisse
Anwendungen: Klärung von Proben vor der Aufgabe auf Vivapure Proteinreinigungssäule; Entfernung von Partikeln und Niederschlägen; Filtration von Plasma und Serum; Filtration von Zellen und Zellteilen.