ContactUsLinkComponent
Acrodisc® mit Membran Mustang® E
Katalognr. 514-4235
undefined
Acrodisc® mit Membran Mustang® E
Katalognr. 514-4235
Technische Daten
  • Ø:
    25 mm
  • Gehäusematerial:
    PP
  • Membran:
    Mustang® E
  • Porengröße:
    0,20 µm
  • Sterilität:
    Steril
  • Typ:
    Mustang® E
  • Max. operating pressure:
    5,5 bar
  • Wasserdurchfluss:
    1 - 4 ml/min
  • VE:
    10
  • Ein-/Auslassanschluss:
    Female Luer lock/male Luer
Technische Daten
Über diesen Artikel
Entfernen Endotoxin aus Wasser, Puffern, Neutralzuckern und aus biologischen Lösungen.
Gammastrahlensterilisiert und einzeln verpackt.
Flussrate: 1 bis 4 ml/min