Gesichtsschutzschild, Nalgene®
Schlag- und spritzfest, PC, 293×490 mm
Catalog # 113-2800
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
Der Gesichtsschutzschild verfügt über eine optisch klare Scheibe aus 1,5 mm starkem PC und bietet Schutz gegen Spritzer und Splitter.
- Schützt Gesichts- und Halsbereich vor UV-Strahlung mit einer Wellenlänge von 200 - 360 nm
- Bequeme verstellbare Halterung
- Kann über Schutzbrillen getragen werden
Certifications: EN 166
Specifications
- Typ:Schlag- und spritzfest
- L×B:293×490 mm
- Material:PC
- Cat. No.:113-2800
- Umweltzertifizierung:NAR Certificate of Retirement
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung