AuftragsverfolgungKontakt
Desiccator Cabinets
Polystyrol-Exsikkator, Türöffnung 188×110 (mm), 200×225×168 mm
Katalognr. 467-0004
Anbieter:   SciLabware
Desiccator Cabinets
Katalognr. 467-0004
Anbieter:  SciLabware
Desiccator Cabinets
Desiccator Cabinets
Polystyrol-Exsikkator, Türöffnung 188×110 (mm), 200×225×168 mm
Preis
SFr. 477.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Clear, high impact polystyrene cabinets have an airtight door with foam rubber gasket.
  • Cabinets can be stacked to save space
 : Supplied with sealed jar of silica gel.
Technische Daten
  • Außen B×T×H:
    200×225×168 mm
  • Bezeichnung:
    Polystyrol-Exsikkator
  • Mit:
    Türöffnung 188×110 (mm)